L8134
Acide linoléique sodium salt
≥98% (GC)
Synonyme(s) :
Linolate de sodium, Linoléate de sodium, Acide cis-9,cis-12-octadécadiénoïque, sel sodique
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant oil (safflower)
Pureté
≥98% (GC)
Forme
powder
Technique(s)
activity assay: suitable
Couleur
white
Pf
230 °C (446 °F)
Solubilité
methanol: 50 mg/mL, clear, yellow
Application(s)
general analytical
life science and biopharma
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Type de lipide
omega FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b7-6-,10-9-;
Clé InChI
WYPBVHPKMJYUEO-NBTZWHCOSA-M
Description générale
Application
- dans un dosage de β-carotène-acide linoléique.
- comme constituant d'un milieu de base pour traiter des cellules mononucléées de sang périphérique (PBMC).
- dans un mélange de milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM)/F-12 HEPES (acide 4-(2-hydroxyéthyl) pipérazine-1-éthanesulfonique) pour incuber des cellules de choriocarcinome dérivées de trophoblastes (BeWo) et étudier ses effets sur le niveau de marquage de jonctions adhérentes, la perméabilité des couches cellulaires et l'accumulation de lipides intracellulaire.
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- Molécule de grande qualité convenant à de nombreuses applications de recherche.
- Composé couramment employé dans les études métabolomiques et biochimiques.
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable