L2376
Acide linolénique
≥99%
Synonyme(s) :
α-Lnn, Acide cis,cis,cis-9,12,15-octadécatrienoïque
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.480 (lit.)
Point d'ébullition
230-232 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
-11 °C (lit.)
Densité
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Type de lipide
omega FAs
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-
Clé InChI
DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Description générale
Application
- Pour évaluer l′activité antioxydante totale d′un sérum et de bactéries.
- Dans un essai dans une chambre selon Palleroni.
- Pour préparer un mélange d′acides gras libres.
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Importance and uses of linolenic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Lipid Induced Insulin Resistance
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Contenu apparenté
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.