Documents
39269
SAFC
Acide linoléique
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide cis-9,cis-12-octadecadiénoïque
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.45
Numéro Beilstein :
1727101
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Pureté
≥98.0% (GC)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
heavy metals, tested
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
Point d'ébullition
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
Pf
−5 °C (lit.)
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
Clé InChI
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Description générale
Notre gamme SAFC® de matières premières de grande qualité destinée aux procédés biopharmaceutiques subit des procédures de contrôle qualité strictes et présente la documentation et l'expertise nécessaires pour aider nos clients à répondre aux exigences du programme M-Clarity.
Programme M-Clarity
Notre offre complète de produits chimiques pour l'upstream processing non seulement fournit aux fabricants de produits biopharmaceutiques des matières premières de haute qualité pour la production de thérapies classiques et novatrices, mais elle les aide également à commercialiser plus rapidement leurs produits et à simplifier leurs démarches réglementaires. Faites confiance à la transparence de notre chaîne logistique et à la fiabilité de notre sourcing partout dans le monde et rationalisez la qualification de votre produit avec notre support et nos services réglementaires de premier ordre.
Actions biochimiques/physiologiques
L'acide linoléique augmente la prolifération cellulaire ainsi que l'expression des gènes du récepteur PPARα et de ses gènes cibles tels que l'acyl-CoA oxydase dans les lignées primaires d'hépatocytes de canard.
Remarque sur l'analyse
contamination microbiologique ≤ 1000 UFC/g
solvants résiduels (CGL-HS) conformes à la directive ICH Q3
Informations légales
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Poonamjot Deol et al.
Gut microbes, 15(1), 2229945-2229945 (2023-07-04)
Inflammatory bowel disease (IBD) is a multifactorial disease with increasing incidence in the U.S. suggesting that environmental factors, including diet, are involved. It has been suggested that excessive consumption of linoleic acid (LA, C18:2 omega-6), which must be obtained from