L9755
Sodium dodecanoate
99-100%
Synonyme(s) :
Dodecanoic acid sodium salt, Lauric acid sodium salt, Sodium laurate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Essai
99-100%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
saturated FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C12H24O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;/h2-11H2,1H3,(H,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
BTURAGWYSMTVOW-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves