G6423
Gemcitabine hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, antitumor agent
Synonyme(s) :
2′-Deoxy-2′,2′-difluorocytidine; dFdC, Gemzar (Lilly), LY-188011, dFdC, dFdCyd
About This Item
Produits recommandés
product name
Gemcitabine hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
protect from light
Solubilité
H2O: ≥10 mg/mL
Auteur
Eli Lilly
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl.NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F
InChI
1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7-;/m1./s1
Clé InChI
OKKDEIYWILRZIA-OSZBKLCCSA-N
Informations sur le gène
human ... POLA1(5422) , POLA2(23649) , POLD1(5424) , POLD2(5425) , POLD3(10714) , POLD4(57804) , POLE(5426) , POLE2(5427) , POLE3(54107) , PRIM1(5557) , PRIM2(5558) , RRM1(6240) , RRM2(6241) , RRM2B(50484)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.