5.04594
Gemcitabine, HCl
Synonyme(s) :
Gemcitabine, HCl, 2ʹ,2ʹ-Difluoro-2ʹ-deoxycytidine, HCl, 2ʹ-Deoxy-2ʹ,2ʹ-difluorocytidine, HCl, 4-Amino-1-((2R,5S)-3,3-difluoro-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, HCl, LY188011, dFdC, dFdCyd, Ribonucleotide Reductase Inhibitor II, RNR Inhibitor II, LY188011, dFdC, dFdCyd, 2ʹ,2ʹ-Difluoro-2ʹ-deoxycytidine, HCl, 2ʹ-Deoxy-2ʹ,2ʹ-difluorocytidine, HCl, 4-Amino-1-((2R,5S)-3,3-difluoro-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, HCl, Ribonucleotide
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 25 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC1([C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO)[n]2[c](nc(cc2)N)=O)F.Cl
InChI
1S/C9H11F2N3O4.ClH/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17;/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17);1H/t4-,6-,7-;/m1./s1
Clé InChI
OKKDEIYWILRZIA-OSZBKLCCSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
DNA
DNA polymerase
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Fowler, J.D., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 15339.
Mackey, J.R., et al. 1998. Cancer Res.58, 4349.
Eda, H., et al. 1998. Cancer Res.58, 1165.
Burris III, H.A., et al. 1997. J. Clin. Oncol.15, 2403.
Heinemann, V., et al. 1992. Cancer Res.52, 533.
Hertel, L.W., et al. 1990. Cancer Res.50, 4417.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable