T7191
Paclitaxel
from semisynthetic, ≥98%
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
semisynthetic
Pureté
≥98%
Impuretés
natural taxane impurities, none detected (except ≤0.5% paclitaxel degradation products.)
Pf
213 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
DMSO: soluble 50 mg/mL
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
H2O: soluble (hydrolyzes)
ethanol: soluble
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
Auteur
Bristol-Myers Squibb
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
Clé InChI
RCINICONZNJXQF-MZXODVADSA-N
Informations sur le gène
human ... BCL2(596) , TUBA1A(7846) , TUBA1B(10376) , TUBA1C(84790) , TUBA3C(7278) , TUBA3E(112714) , TUBA4A(7277) , TUBB(203068) , TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2B(347733) , TUBB3(10381) , TUBB4A(10382) , TUBB4B(10383) , TUBB6(84617) , TUBB8(347688)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Attention
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Contenu apparenté
L'interrogation des voies protéiques est un élément fondamental de la recherche de nouveaux médicaments et de leur développement. Apprenez-en davantage sur l'analyse des voies protéiques, notamment le criblage de banques de composés chimiques, l'étude de l'activité des protéines et des enzymes, et la modulation des voies protéiques à l'aide de petites molécules.
L'interrogation des voies protéiques est un élément fondamental de la recherche de nouveaux médicaments et de leur développement. Apprenez-en davantage sur l'analyse des voies protéiques, notamment le criblage de banques de composés chimiques, l'étude de l'activité des protéines et des enzymes, et la modulation des voies protéiques à l'aide de petites molécules.
Explore protein pathway analysis through chemical library screening, investigating protein interactions, and modulating signaling pathways with small molecules.
L'interrogation des voies protéiques est un élément fondamental de la recherche de nouveaux médicaments et de leur développement. Apprenez-en davantage sur l'analyse des voies protéiques, notamment le criblage de banques de composés chimiques, l'étude de l'activité des protéines et des enzymes, et la modulation des voies protéiques à l'aide de petites molécules.