Principaux documents
XX2504735
Millipore
Rampe de filtration sous vide
3-place, stainless steel, for simultaneous filtration of three samples
Synonyme(s) :
Unité de filtration sous vide, rampe 3 postes
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
anodized aluminum handle
stainless steel body
stainless steel connector (for hose)
stainless steel plug (for pipe)
stainless steel support (for filter holder)
stainless steel valve (3-way)
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Conditionnement
pkg of 1 unit
Hauteur
15.2 cm (6 in.)
Longueur
45.1 cm
Largeur
15.2 cm
Poids
5 kg
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
Raccords
inlet filter holder support for No. 8 silicone perforated stopper
outlet hose adapter(s) for 3/16 - 1/4 in. tubing (each holder has a 3-way valve for venting)
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
La rampe de filtration sous vide prend en charge la filtration de trois échantillons liquides simultanément. Elle dispose de trois supports de filtration en acier inoxydable et chaque support est équipé d'un bouchon perforé standard nº8 sur les sorties du support. La rampe se raccorde à une seule source de vide ; chaque station dispose de sa propre vanne de commande pour pouvoir être utilisée indépendamment. La rampe de filtration sous vide garantit l'intégrité des échantillons et limite les contaminations croisées entre échantillons.
Application
Les rampes de filtration sous vide sont utilisées en surveillance de la contamination des fluides hydrauliques. Elles garantissent l'intégrité des échantillons et minimisent les contaminations croisées entre échantillons.
Caractéristiques et avantages
  • Raccordez trois supports filtres à une seule source de vide
  • Chaque station de filtration sous vide utilise une vanne de commande distincte.
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Autoclave à 121 °C.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1