Documents
EZFITSAM3
Millipore
Rampe de filtration EZ-Fit®
3-place manifold For EZ-Fit® filtration units, stainless steel
Synonyme(s) :
Rampe EZ-Fit®, Base de rampe, Base de rampe de filtration, Rampe EZ-Fit® pour pompe à vide EZ-Stream®, applications à haut débit, Tête de rampe
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
stainless steel
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Paramètres
2.9 kg operating weight
Larg. × L × H
168 mm × 433 mm × 117 mm
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
industrial hygiene
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Manifold Filtration system.
Description générale
La base de rampe de filtration EZ-Fit® à 3 positions est spécifiquement conçue pour filtrer les échantillons de laboratoire. La conception de la rampe de filtration supprime toutes les sources de contamination utilisation après utilisation, car chaque pièce de la base de la rampe peut être nettoyée et autoclavée.
La base de rampe de filtration EZ-Fit® peut accueillir trois têtes de filtration à la fois, pour filtrer trois échantillons en même temps, et sa forme ergonomique permet de l′utiliser dans une hotte à flux laminaire et de gagner de la place sur la paillasse au laboratoire.
La vanne 2 voies de la rampe de filtration empêche l′utilisateur de toucher accidentellement la tête de filtration lors de l′ouverture et de la fermeture de la vanne.
Application
La base de rampe de filtration EZ-Fit® à 3 positions permet d′effectuer des filtrations de laboratoire de routine. Cet équipement permet de tester les échantillons liquides de matières premières, de produits intermédiaires et de produits finis dans le secteur des aliments et des boissons.
Caractéristiques et avantages
La base de rampe de filtration EZ-Fit® présente les caractéristiques et les avantages suivants :
  • Les différentes têtes de filtration peuvent s'adapter aussi bien sur des dispositifs de filtration jetables que réutilisables.
  • Chaque composant peut être retiré pour un nettoyage plus poussé.
  • Pièces autoclavables.
  • Connexions à raccord rapide pour le tuyau à vide.
  • Faible hauteur pour faciliter les manipulations sous hotte à flux laminaire.
Conditionnement
EZFITBASE3 x1
EZFITMHTA3 x1
Remarque sur l'analyse
La base de rampe de filtration EZ-Fit® à 3 positions peut filtrer 3 échantillons à la fois.
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Configuré(e)(s) pour
Réf. du produit
Description
Tarif
Articles
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.