EZFITBASE3
Base de rampe EZ-Fit®
3-place manifold base for filtration application, stainless steel
Synonyme(s) :
Rampe EZ-Fit®, Base de rampe EZ-Fit® pour pompe à vide EZ-Stream®
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
316L stainless steel
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
Informations légales
Configuré(e)(s) pour
À utiliser avec
Les clients ont également consulté
Articles
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.