Documents
XX2504700
Millipore
Rampe de filtration sous vide
6-place, stainless steel, For simultaneous filtration of six test samples
Synonyme(s) :
Rampe en acier inoxydable à 6 postes pour unités de filtration sous vide
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
anodized aluminum handle
stainless steel body
stainless steel connector (for hose)
stainless steel plug (for pipe)
stainless steel support (for filter holder)
stainless steel valve (3-way)
Hauteur
15.2 cm (6 in.)
Longueur
87.6 cm
Largeur
15.2 cm
Poids
7.7 kg
Entrée
sample type bottled water
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
Raccords
inlet filter holder support for No. 8 silicone perforated stopper
outlet hose adapter(s) for 3/16 - 1/4 in. tubing (each holder has a 3-way valve for venting)
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La rampe de filtration sous vide permet de filtrer simultanément six échantillons liquides. Elle possède six supports de filtration en acier inoxydable, et chaque support est équipé d'un bouchon perforé n° 8 standard pour obturer les sorties pour support. La rampe se raccorde à une seule source de vide, et chaque station comporte sa propre vanne de commande pour pouvoir être utilisée indépendamment. La rampe de filtration sous vide garantit l'intégrité des échantillons et limite les contaminations croisées entre échantillons.
Application
Les rampes de filtration sous vide sont utilisées durant l'analyse de la contamination des fluides hydrauliques. Elles garantissent l'intégrité des échantillons et limitent les contaminations croisées entre échantillons.
Caractéristiques et avantages
  • Permet de raccorder six supports filtres à une source de vide.
  • Chaque station de filtration sous vide utilise une vanne de commande distincte.
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Autoclave à 121 °C.