XX1014700
Support filtre en Pyrex Millipore classique (kit)
47 mm, Glass frit membrane support, 300 mL funnel
Synonyme(s) :
Borosilicate glass filter holder
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
glass seal
silicone sleeve (for alignment)
silicone stopper (parylene treated)
Niveau de qualité
Agence
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Hauteur
22.9 cm
Diamètre
7.6 cm
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
9.6 cm2
Capacité de l'entonnoir
300 mL
Raccords
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with Classic Glass Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
47 mm, support de membrane en verre fritté, entonnoir de 300 ml
Ce support filtre en verre classique est un outil incontournable pour tout laboratoire de recherche. Sa conception multifonction permet de l'utiliser dans diverses applications et il est décliné en trois matériaux différents pour s'adapter à tous vos besoins.
Ce produit est un kit composé des articles suivants :
(Référence – Description)
XX1014704 – Entonnoir Millipore en verre, 300 ml, 47 mm, borosilicate, joint en verre dépoli
XX1014703 – Pince à ressort Millipore, 47 mm, aluminium
XX1014702 – Base et bouchon Millipore en verre, 47 mm, support de membrane en verre fritté
ALIGNED05 – Guide d'alignement Millipore, 47 mm, pack de 5
Caractéristiques et avantages :
• Produit conçu pour faciliter la mise en place et le retrait des membranes
• Trois matériaux au choix pour s'adapter aux besoins de chaque application
• Stérilisation par rayonnement UV ou à l'autoclave, avec filtre en place, pour les analyses bactériologiques
Applications :
Filtrations et clarifications classiques, analyses bactériologiques, analyse de la contamination particulaire des huiles et des fluides hydrauliques, cytologie exfoliative.
Application
Principe
Notes préparatoires
Rayonnement UV ou autoclavage sans le filtre
Les clients ont également consulté
Articles
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Découvrez comment la sélection des filtres et la filtration des échantillons et des phases mobiles influent sur la contre-pression en HPLC et sur la durée de vie de la colonne.
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.