Key Documents
EZFITBACKF
Millipore
Clapet anti-retour pour rampe EZ-Fit®
EZ-Fit® Manifold accessory, suitable for (General microbial analysis)
Synonyme(s) :
Vanne de filtre membrane
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
stainless steel
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Conditionnement
pkg of 3 units
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
Adéquation
suitable for (General microbial analysis)
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le clapet anti-retour de la rampe EZ-Fit® est intégré dans le raccord pour tuyau souple pour empêcher le reflux de liquide depuis le système de vide.
Application
La clapet anti-retour empêche le reflux de liquide depuis le système de vide vers la rampe EZ-Fit®. Il permet une filtration efficace et sans contamination.
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany