Documents
793329
Sigma-Aldrich
Biotin-benzyl-tetrazine
95%
Synonyme(s) :
Biotin-benzyl-tetrazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H23N7O2S
Poids moléculaire :
413.50
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCCC[C@@H](SC1)[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)NCC(C=C3)=CC=C3C4=NN=CN=N4
InChI
1S/C19H23N7O2S/c27-16(4-2-1-3-15-17-14(10-29-15)23-19(28)24-17)20-9-12-5-7-13(8-6-12)18-25-21-11-22-26-18/h5-8,11,14-15,17H,1-4,9-10H2,(H,20,27)(H2,23,24,28)/t14-,15?,17-/m1/s1
Clé InChI
GBJXXSUDJUYIIH-XZDBBAETSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable