B4501
Biotine
≥99% (HPLC), lyophilized powder
Synonyme(s) :
D-Biotine, Bios II, Coenzyme R, Vitamine B7, Vitamine H
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white to off-white
Pf
231-233 °C (lit.)
Solubilité
ammonium hydroxide: 50 mg/mL (2 M)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
Clé InChI
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Description générale
Application
- pour cultiver des oligodendrocytes.
- comme supplément vitaminique pour la croissance de Bacillus spp.
- pour bloquer la biotine endogène dans des méthodes d'immunohistologie.
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Application
Produit comparable
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable