734098
4-[Bis(trimethylsilyl)amino]phenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.953 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)N(c1ccc([Mg]Br)cc1)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22NSi2.BrH.Mg/c1-14(2,3)13(15(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;;/h8-11H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
UNPKRYJLZQNLJR-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F
Point d'éclair (°C)
-19 °C