Principaux documents
639052
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]bromomagnesium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H4BrF6Mg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.5 M in THF
Densité
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc([Mg]Br)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F6.BrH.Mg/c9-7(10,11)5-2-1-3-6(4-5)8(12,13)14;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
FTKNONULORTDRS-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F
Point d'éclair (°C)
-20 °C