Principaux documents
687901
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)phenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H4BrF3MgO
Poids moléculaire :
265.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.975 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)Oc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C7H4F3O.BrH.Mg/c8-7(9,10)11-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
UFMHNMPAQCQXMW-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Preparation of chromanol derivatives as novel class of CETP inhibitors for treatment of cardiovascular disease
  • Pd-catalyzed cross coupling
  • Preparation of indazole-pyridine derivatives as protein kinase B/Akt inhibitors with reduced hypotension, via Stille coupling, Mitsunobu reaction and copper-catalyzed aziridine ring-opening reaction
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-22.0 - -4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-30 - -20 °C - closed cup