Principaux documents
562009
Sigma-Aldrich
4-Biphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4MgBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.5 M in THF
pb
65 °C
Densité
0.961 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[Mg]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.BrH.Mg/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;;/h1,3-10H;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
NACCJOIEZISYCU-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves