71110-M
rLysozyme Solution
Stabilized recombinant lysozyme
Sinónimos:
recombinant lysozyme
About This Item
Productos recomendados
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
form
solution
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
−20°C
General description
Warning
Unit Definition
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Los clientes también vieron
Artículos
Cell lysis and nucleic acid removal for Gram-negative and Gram-positive bacteria using the BugBuster Plus Lysonase™ Kit
The combination of BugBuster® and Lysonase™ reagents greatly enhances the release of soluble proteins from Gram-positive bacteria.
Contenido relacionado
Visión general de los métodos de lisis celular y extracción de proteínas: solubilización con detergente, lisis mediante congelación-descongelación, choque osmótico, tratamiento con ultrasonidos, lisis celular enzimática y técnicas de alteración mecánica como la homogeneización con Dounce, Polytron y con mortero y almirez.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.