Merck
E8263
Sigma-Aldrich
Nucleasas Benzonase® ultrapuras
≥250 units/μL, ≥99% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution, ultrapure grade
Sinónimos:
Endonucleasas from Serratia marcescens
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
origen biológico
Serratia marcescens
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
grado
ultrapure grade
Ensayo
≥99% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
30 kDa
concentración
≥250 units/μL
aplicaciones
research use
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
La enzima se ha utilizado para detectar la cantidad de ARN Tf1 que es protegida de la degradación por la nucleasa Benzonase. El elemento Tf1 de Schizosaccharomyces pombe es un retrotransposón terminal largo con repeticiones, que codifica las proteínas funcionales proteasas, transcriptasa inversa e integrasas. También se ha utilizado en el fraccionamiento de sedimentos nucleares y extractos nucleares obtenidos de los lisados celulares.
La nucleasa Benzonase ultrapura, o endonuclesa de Serratia marcescens, se ha utilizado en un estudio para evaluar el efecto del dodecilbencenosulfonato de sodio y agentes antiespumantes en la actividad endonucleasa de Serratia marcescens. La endonucleasa de Serratia marcescens se ha estudiado también para investigar la estructura de subunidades de la cromatina.
Utilizado para eliminación de los ácidos nucleicos de las muestras proteicas.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Benzonase® es una endonucleasa producida mediante ingeniería genética a partir de Serratia marcescens. La proteína es un dímero de subunidades de 30 kDa con dos enlaces disulfuro esenciales. Esta endonucleasa ataca y degrada todas las formas de ADN y ARN (monocatenarias, bicatenarias, lineales y circulares) y es eficaz en una amplia variedad de condiciones de funcionamiento. Digiere completamente los ácidos nucleicos a oligonucleótidos terminados en 5′-monofosfato de 3 a 5 bases de longitud. Esto es ideal para separar los ácidos nucleicos de las proteínas recombinantes. También puede utilizarse para aplicaciones en las que es deseable la digestión completa de los ácidos nucleicos. Además, reduce la viscosidad en los extractos proteicos y evita la aglutinación celular. El pretratamiento de una muestra proteica con esta enzima mejora su resolución en electroforesis en gel en 2D al eliminar los ácidos nucleicos ligados. Se ha observado que el pH óptimo para la actividad de la enzima está comprendido entre 8,0 y 9,2.
Digiere el ADN y el ARN nativos o desnaturalizados por calor.
Definición de unidad
Una unidad digerirá el ADN de esperma de salmón tratado con ultrasonidos a oligonucleótidos solubles en ácido equivalentes a ΔA260 de 1,0 en 30 minutos a pH 8,0 a 37 °C (volumen de reacción 2,625 ml).
Forma física
Disolución en glicerol al 50% que contenga Tris HCl 20 mM, pH 8,0, MgCl2 2 mM y NaCl 20 mM.
Información legal
La nucleasa Benzonase® es suministrada por Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y sus filiales.
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Syed Nabeel-Shah et al.
Scientific reports, 10(1), 168-168 (2020-01-15)
Chromatin organization influences most aspects of gene expression regulation. The linker histone H1, along with the core histones, is a key component of eukaryotic chromatin. Despite its critical roles in chromatin structure and function and gene regulation, studies regarding the
Laure Teysset et al.
Journal of virology, 77(9), 5451-5463 (2003-04-15)
The Tf1 element of Schizosaccharomyces pombe is a long terminal repeat-containing retrotransposon that encodes functional protease, reverse transcriptase, and integrase proteins. Although these proteins are known to be necessary for protein processing, reverse transcription, and integration, respectively, the function of
P Friedhoff et al.
Protein expression and purification, 5(1), 37-43 (1994-02-01)
Overproduction of the extracellular Serratia marcescens nuclease in Escherichia coli results in aggregation and sequestration of a large amount of the protein in inclusion bodies. Only a relatively small amount is secreted into the medium from which it can be
Jyoti Garg et al.
Current biology : CB, 29(14), 2371-2379 (2019-07-10)
Mediator is a large protein complex required for basal and regulated expression of most RNA polymerase II (RNAP II)-transcribed genes, in part due to its interaction with and phosphorylation of the conserved C-terminal domain (CTD) of Rpb1 [1, 2]. Mediator
Hung Ho-Xuan et al.
Nucleic acids research, 48(18), 10368-10382 (2020-09-22)
Circular RNAs (circRNAs) encompass a widespread and conserved class of RNAs, which are generated by back-splicing of downstream 5' to upstream 3' splice sites. CircRNAs are tissue-specific and have been implicated in diseases including cancer. They can function as sponges
Artículos
This page lists nine frequently asked questions and answers about Benzonase® Nuclease.
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.
Contenido relacionado
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.