L3790
Lisozima from chicken egg white
10 mg/mL
Sinónimos:
Mucopéptido N-acetilmuramoilhidrolasa, Muramidasa
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
chicken egg white
Nivel de calidad
Formulario
liquid
mol peso
single-chain 14.3 kDa
concentración
≥400000 units/mL
10 mg/mL
técnicas
cell based assay: suitable
idoneidad
suitable for cell lysis
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
cell analysis
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
chicken ... LYZ(396218)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La enzima es activa en un amplio intervalo de pH (de 6,0 a 9,0). A pH 6,2, se observa actividad máxima en un intervalo de fuerzas iónicas más amplio (de 0,02 a 0,100 M) que a pH 9,2 (de 0,01 a 0,06 M).
Idoneidad
Definición de unidad
Forma física
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
This enzymatic rate determination may be used for Lysozyme products. It is not to be used to assay recombinant or insoluble Lysozyme on agarose.
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.