Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
GFCP103000
Millipore
Almohadilla conjugada de fibra de vidrio
filter W × L 10 mm × 300 mm, pack of 100 strips
Sinónimos:
Almohadilla conjugada, Almohadilla conjugada de fibra de vidrio, tiras de 10 mm x 300 mm., Almohadilla de fibra de vidrio, Almohadilla diagnóstica
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
packaging
pack of 100 strips
Quality Level
manufacturer/tradename
SureWick®
W
10 mm
filter W × L
10 mm × 300 mm
shipped in
ambient
General description
Los materiales de las almohadillas SureWick® están diseñados y optimizados para ser utilizados en pruebas de flujo lateral para diagnóstico rápido que requieren una uniformidad y un rendimiento superiores. Las almohadillas conjugadas o de diagnóstico SureWick® de fibra de vidrio se utilizan para liberar los reactivos del detector y facilitar el flujo de la muestra a través de la membrana de flujo lateral. Este paquete contiene 100 tiras de material de almohadilla conjugada de fibra de vidrio (GFCP) de 10 mm x 300 mm.
Application
Los materiales® de las almohadillas SureWick están optimizados para utilizarse como almohadillas absorbentes, conjugadas o de muestra en una amplia gama de aplicaciones de prueba de flujo lateral, entre ellas, la determinación de enfermedades infecciosas (COVID-19, VIH, gripe, paludismo o ETS), así como en la salud femenina, la detección de biomarcadores, los análisis de drogas, el desarrollo de medicamentos, las pruebas ambientales, las aplicaciones agrícolas, la salubridad alimentaria, las pruebas de calidad de los productos y la sanidad animal.
Features and Benefits
  • Los almohadillas de fibra de vidrio SureWick® tienen bajos extraíbles y excelente uniformidad.
  • Proporcionan un flujo predecible y fiable de la muestra, y entrega de los reactivos.
  • Exhiben un espesor constante, volumen de lecho y calidad de superficie uniforme.
  • Plazo de ejecución y de entrega rápido.
  • Excelente soporte técnico
Legal Information
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Maryam Zafar et al.
Applied microbiology and biotechnology, 104(8), 3391-3402 (2020-02-24)
Birnaviridae is a family of viruses (birnaviruses) which consists of four genera, members of which cause diseases in fish, birds, mollusks, and insects. The genome of birnaviruses encodes the highly immunogenic VP2 capsid protein. In order to demonstrate that the