Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
CFSP223000
Millipore
Almohadillas de muestra absorbentes de celulosa
thickness 0.83 mm, filter L × W 20 cm × 30 cm, pack of 100 sheets
Sinónimos:
Almohadilla absorbente, Almohadilla de celulosa, Almohadilla de muestra, Láminas de almohadilla de fibra de celulosa C083
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
envase
pack of 100 sheets
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
SureWick®
filtro L × An
20 cm × 30 cm
grosor
0.83 mm
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Los materiales ® de las almohadillas SureWick están diseñados y optimizados para su uso en las pruebas de flujo lateral que requieren una uniformidad y un rendimiento superiores. Los materiales ® de la almohadilla de fibra de celulosa SureWick se utilizan como almohadillas de muestra y absorbentes en las pruebas de flujo lateral. Este paquete contiene 100 láminas de 20 cm x 30 cm de material de almohadilla de fibra de celulosa C083.
Aplicación
Los materiales® de las almohadillas SureWick están optimizados para utilizarse como almohadillas absorbentes, conjugadas o de muestra en una amplia gama de aplicaciones de prueba de flujo lateral, entre ellas, la determinación de enfermedades infecciosas (COVID-19, VIH, gripe, paludismo o ETS), así como en la salud femenina, la detección de biomarcadores, los análisis de drogas, el desarrollo de medicamentos, las pruebas ambientales, las aplicaciones agrícolas, la salubridad alimentaria, las pruebas de calidad de los productos y la sanidad animal.
Características y beneficios
  • Las almohadillas de fibra de celulosa SureWick® están hechas de fibra de celulosa 100 % pura no tejida.
  • Estas almohadillas no contienen aglutinantes ni pegamentos que puedan interferir en el rendimiento del ensayo.
  • Fabricadas para garantizar una uniformidad excelente, proporcionan un flujo de muestra fiable y predecible.
  • Exhiben un espesor constante, volumen de lecho y calidad de superficie uniforme.
  • Plazo de entrega rápido.
  • Respaldado por un excelente soporte técnico.
Información legal
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Velu Ranganathan et al.
Analytical biochemistry, 588, 113471-113471 (2019-10-16)
An aptamer-based colorimetric lateral flow assay was developed for the detection of human epidermal growth factor receptor 2 (HER2). In this study, two approaches were examined using HER2 binding aptamers and gold nanoparticles. The first method used was a solution-based
Aapo Knuutila et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 10(4) (2020-04-02)
Most of the current serological diagnosis of pertussis is based on pertussis toxin (PT) IgG antibodies and does not differentiate between vaccination and infection-induced antibodies. PT is included in all of acellular pertussis vaccines available in the world. Multiplex testing
Lyubov V Barshevskaya et al.
Biosensors, 9(4) (2019-10-02)
An immunochromatographic test system has been developed for the simultaneous rapid multiplex serodiagnostics of bovine brucellosis, tuberculosis, and leukemia. The test system is based on the use of a conjugate of gold nanoparticles with the chimeric protein Cysteine-A/G and three