Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
CFSP203000
Millipore
Tiras de almohadilla de fibra de celulosa C083
thickness 0.83 mm, filter W × L 20 mm × 300 mm, pack of 100 strips
Sinónimos:
Almohadillas de muestra absorbentes de celulosa, Almohadilla absorbente, Almohadilla de celulosa, Almohadilla de muestra
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
envase
pack of 100 strips
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
SureWick®
Anchura
20 mm
filter W × L
20 mm × 300 mm
grosor
0.83 mm
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Los materiales® de las almohadillas SureWick están diseñados y optimizados para su uso en las pruebas de flujo lateral que requieren una uniformidad y un rendimiento superiores. Los materiales® de la almohadilla de fibra de celulosa SureWick se utilizan como almohadillas de muestra y absorbentes en las pruebas de flujo lateral. Este paquete contiene 100 tiras de 20mm x 300 mm de material de almohadilla de fibra de celulosa C083.
Aplicación
Los materiales® de las almohadillas SureWick están optimizados para utilizarse como almohadillas absorbentes, conjugadas o de muestra en una amplia gama de aplicaciones de prueba de flujo lateral, entre ellas, la determinación de enfermedades infecciosas (COVID-19, VIH, gripe, paludismo o ETS), así como en la salud femenina, la detección de biomarcadores, los análisis de drogas, el desarrollo de medicamentos, las pruebas ambientales, las aplicaciones agrícolas, la salubridad alimentaria, las pruebas de calidad de los productos y la sanidad animal.
Características y beneficios
  • Las almohadillas de fibra de celulosa SureWick® están hechas de fibra de celulosa 100 % pura no tejida.
  • Estas almohadillas no contienen aglutinantes ni pegamentos que puedan interferir en el rendimiento del ensayo.
  • Fabricadas para garantizar una uniformidad excelente, proporcionan un flujo de muestra fiable y predecible.
  • Exhiben un espesor constante, volumen de lecho y calidad de superficie uniforme.
  • Plazo de ejecución y entrega rápido.
  • Respaldado por un excelente soporte técnico.
Información legal
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Vladimir R Cherkasov et al.
ACS nano, 14(2), 1792-1803 (2020-01-17)
Smart materials that can switch between different states under the influence of chemical triggers are highly demanded in biomedicine, where specific responsiveness to biomarkers is imperative for precise diagnostics and therapy. Superior selectivity of drug delivery to malignant cells may
Vladimir R Cherkasov et al.
Acta biomaterialia, 103, 223-236 (2019-12-18)
Nanosized metal-organic frameworks (nMOFs) have shown great promise as high-capacity carriers for a variety of applications. For biomedicine, numerous nMOFs have been proposed that can transport virtually any molecular drug, can finely tune their payload release profile, etc. However, perspectives
Maryam Zafar et al.
Applied microbiology and biotechnology, 104(8), 3391-3402 (2020-02-24)
Birnaviridae is a family of viruses (birnaviruses) which consists of four genera, members of which cause diseases in fish, birds, mollusks, and insects. The genome of birnaviruses encodes the highly immunogenic VP2 capsid protein. In order to demonstrate that the
Jinsu Kim et al.
Malaria journal, 18(1), 313-313 (2019-09-20)
Malaria continues to impose a tremendous burden in terms of global morbidity and mortality, yet even today, a large number of diagnoses are presumptive resulting in lack of or inappropriate treatment. In this work, a two-colour lateral flow immunoassay (LFA)