221678
Raney®-Nickel
W.R. Grace and Co. Raney® 2800, slurry, in H2O, active catalyst
Sinónimos:
Raney Ni, Nickel sponge
Formulario
slurry
composición
Ni, ≥89%
idoneidad de la reacción
core: nickel
reagent type: catalyst
fabricante / nombre comercial
W.R. Grace and Co. Raney® 2800
concentración
in H2O
impurezas
6-9% Al
tamaño de partícula
20-60 μm
pH
8.5-12.0
cadena SMILES
[Al].[Ni]
InChI
1S/Al.Ni
Clave InChI
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.