Saltar a
A5354
Ampicilina
Ready Made Solution, 100 mg/mL
Ampicillin sodium salt
Sinónimos:
Ampicilina sodium salt, Aminobencilpenicilina, D-(−)-α-Aminobencilpenicilina sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$122.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18N3NaO4S
Número CAS:
Peso molecular:
371.39
UNSPSC Code:
51280000
NACRES:
NA.76
Beilstein/REAXYS Number:
4119211
MDL number:
$122.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
microbial
Quality Segment
form
liquid, ready-to-use solution
autoignition temp.
301 °C
storage condition
(Tightly closed. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized )
concentration
100 mg/mL
color
colorless to light yellow
mp
215 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMSO: 100 mg/mL
suitability
suitable (for antibacterial use in culture media)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
advanced drug delivery
mode of action
cell wall synthesis | interferes
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)[O-])C.[Na+], [Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChI key
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
General description
Estructura química: β-lactama
La ampicilina, un miembro de la familia de las β-lactamas de espectro ampliado, es un derivado semisintético de la penicilina que se emplea como un versátil antibiótico de amplio espectro. Su mecanismo de acción implica la inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana mediante su unión a las proteínas de unión a la penicilina (PBP), alterando el proceso crucial de síntesis de peptidoglucanos esenciales para la formación de la pared celular bacteriana. Este antibiótico exhibe eficacia contra una amplia gama de bacterias: cepas grampositivas y gramnegativas como E. coli, Enterococcus resistente a la vancomicina (VRE) sensibles a los β-lactámicos, Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae. En la investigación científica, la ampicilina asume un papel fundamental, en particular en las investigaciones microbiológicas, bioquímicas y de biología celular. Su aplicación en laboratorios se extiende a la exploración de la resistencia a los antibióticos y las limitaciones de penetración, el estudio de las interacciones sinérgicas entre varios antibióticos, y actuar como componente vital para la selección y el mantenimiento de plásmidos recombinantes en E. coli. La ampicilina en una práctica disolución 100mg/ml en DMSO lista para utilizar, útil en la selección de bacterias con resistencia específica.
Application
La ampicilina se utiliza para seleccionar células bacterianas con resistencia específica durante estudios de microbiología general. Se utiliza para estudiar la resistencia a antibióticos y las limitaciones de penetración, la sinergia entre múltiples antibióticos y ciertas infecciones del torrente sanguíneo, y se ha utilizado también para desarrollar pruebas de PCR destinadas a detectar genes de resistencia en el líquido cefalorraquídeo.
Biochem/physiol Actions
Modo de acción: Es un antibiótico β-lactámico que inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana al inactivar las transpeptidasas de la superficie interna de la membrana celular de la bacteria.
Modo de resistencia: La administración con β-lactamasa rompe el anillo β-lactámico de la ampicilina y la inactiva.
Espectro antimicrobiano: Incluye bacterias grampositivas (como la bencilpenicilina) y baterías gramnegativas (como las tetraciclinas y el cloranfenicol).
Modo de acción: es un antibiótico ß-lactámico que inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana al inactivar las transpeptidasas de la superficie interna de la membrana celular de la bacteria. Modo de resistencia: La administración con ß-lactamasa rompe el anillo ß-lactámico de la ampicilina y la inactiva.
Espectro antimicrobiano: Incluye bacterias grampositivas (como la bencilpenicilina) y baterías gramnegativas (como las tetraciclinas y el cloranfenicol).
Features and Benefits
  • Antibiótico de gran calidad adecuado para múltiples aplicaciones experimentales
  • Ideal para investigación en biología celular y bioquímica.
Other Notes
Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y en un lugar bien ventilado. Los recipientes que se abran deben ser cuidadosamente precintados de nuevo y mantenidos en posición vertical para evitar fugas.
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A0166A8351A9518
description
Ready Made Solution, 100 mg/mL
description
powder or crystals, BioReagent, suitable for cell culture
description
BioXtra, suitable for cell culture
description
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid, ready-to-use solution
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
agriculture
suitability
suitable (for antibacterial use in culture media)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ampicilina
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is liquid Ampicillin water-based or alcohol based?
    1 answer
    1. This product is ampicillin in a dimethyl sulfoxide (DMSO) solution, which means it is not water-based or alcohol-based. DMSO is a polar aprotic solvent commonly used to dissolve various compounds, including pharmaceuticals like ampicillin.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Bonjour, Le stockage recommandé est "-20°C". Quelle est la tolérance sur cette température ? Pouvez m'indiquer une plage de température ? Merci
    1 answer
    1. See below to review the recommended storage temperature ranges for each storage condition:
      Controlled Refrigerator/Cooler
      For products where long-term storage is advised, such as refrigerators/coolers, our labels indicate 2 to 8°C. This matches the recommended range shown in the USP as refrigerator (36°F to 46°F).
      Controlled Freezer
      For products where long-term storage is advised as a freezer, our labels indicate -20°C. Typically freezer facilities that store these products are thermostatically temperature controlled to within -10 to -25°C. This matches the recommended range shown in the USP as a freezer.
      Controlled Ultracold Freezer
      For products where the long-term storage is advised as ultracold, our labels indicate -70°C. Typically ultracold facilities that store these products are thermostatically temperature controlled to within -60 to -100°C.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review