Saltar a
G1272
Gentamicin
liquid, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Gentamicin solution
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinónimos:
Garamicina, Gentomicina C
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
42020823
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
EC Number:
215-778-9
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Gentamicina solution, 10 mg/mL in deionized water, liquid, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
microbial
Quality Segment
sterility
0.1 μm filtered
product line
BioReagent
form
liquid
potency
10-12 mg per mL
concentration
10 mg/mL in deionized water
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
colorless to light yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC[C@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](CN)CC[C@H]3N)[C@@H]2O.CN[C@@H]4[C@@H](O)[C@H](OC[C@]4(C)O)O[C@H]5[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]6O[C@@H](CC[C@H]6N)[C@@H](C)N)[C@@H]5O.CN[C@H](C)[C@@H]7CC[C@@H](N)[C@H](O7)O[C@@H]8[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]9OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]9O)[C@H]8O
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
InChI key
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
General description
Estructura química: aminoglucósido
Application
El sulfato de gentamicina es un antibiótico de amplio espectro utilizado como agente de selección (gen de resistencia a la gentamicina) en biología molecular y en cultivo celular. Este producto está formulado para que contenga 50 mg/ml de gentamicina en agua desionizada y se recomienda su uso en cultivo de células eucariotas a un volumen de 1 ml por litro.
Biochem/physiol Actions
Modo de acción: La gentamicina inhibe la síntesis de proteínas uniéndose a la subunidad 30S del ribosoma.
Espectro antimicrobiano: Incluye bacterias gramnegativas y grampositivas, entre ellas cepas resistentes a la tetraciclina, el cloranfenicol, la canamicina y la colistina, en particular cepas de pseudomonas, Proteus, Staphylococcus y Streptococcus.
Other Notes
La gentamicina es un aminoglucósido complejo producido por fermentación de Micromonospora purpurea o M. echinospora. Se utiliza como la sal sulfato. Hay tres componentes, cada uno de los cuales consiste en cinco nitrógenos básicos y requieren cinco equivalentes de ácido sulfúrico por mol de la base gentamicina.
Disclaimer
El producto es estable a 37° durante 5 días y se conserva entre 2 y 8°C.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G1522G1397G1264
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycoplasma, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gentamicina solution
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review