Merck
P0781
Sigma-Aldrich
Penicilina- Estreptomicina
liquid, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Sinónimos:
Pen-Strep
Seleccione un Tamaño
20 ML
$16.700
50 ML
$19.700
100 ML
$24.300
$16.700
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 ML
$16.700
50 ML
$19.700
100 ML
$24.300
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.76
$16.700
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Penicilina- Estreptomicina, with 10,000 units penicillin and 10 mg streptomycin per mL in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Nivel de calidad
esterilidad
0.1 μm filtered
Línea del producto
BioReagent
Formulario
liquid
concentración
100 ×
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de acción
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O.CNC[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CCO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)C5(O)C=O)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC(N)=N)[C@@H](O)[C@@H]6NC(N)=N
InChI
1S/C23H43N7O12.C16H18N2O4S/c1-7-23(38,6-32)18(42-19-8(5-28-2)12(33)13(34)9(40-19)3-4-31)20(39-7)41-17-11(30-22(26)27)14(35)10(29-21(24)25)15(36)16(17)37;1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9/h6-20,28,31,33-38H,3-5H2,1-2H3,(H4,24,25,29)(H4,26,27,30);3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14+,15-,16+,17+,18-,19-,20-,23+;11-,12+,14-/m01/s1
Clave InChI
KMOOCZWLFBSQCW-XFOLRDBHSA-N
Descripción general
La penicilina estreptomicina, también denominada Pen-Strep, es la disolución antibiótica utilizada con más frecuencia para el cultivo de células de mamífero. La disolución de penicilina y estreptomicina se utiliza para mantener las condiciones estériles durante el cultivo celular, y tiene pocos efectos adversos en las células cultivadas.[1][2]
Aplicación
La disolución de penicilina-estreptomicina se utiliza como suplemento de los medios de cultivo celular para controlar la contaminación bacteriana.[3][4][5] Se ha utilizado también para la preparación de emulsiones lipídicas.[6] Se recomienda su uso en aplicaciones de cultivo celular a 10 ml/litro.
Componentes
Este producto está formulado para contener 10 000 unidades de penicilina y 10 mg de estreptomicina/ml.
Otras notas
20 x 100ml, 20 ml, 100 ml
Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y en un lugar bien ventilado. Los recipientes que se abran deben ser cuidadosamente precintados de nuevo y mantenidos en posición vertical para evitar fugas.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bryan Brown et al.
Tissue engineering, 12(3), 519-526 (2006-04-04)
The extracellular matrix (ECM) has been successfully used as a scaffold for constructive remodeling of multiple tissues in both preclinical studies and in human clinical applications. The basement membrane is a specialized form of the ECM that supports and facilitates
D T Stein et al.
The Journal of clinical investigation, 100(2), 398-403 (1997-07-15)
Lowering of the elevated plasma FFA concentration in 18- 24-h fasted rats with nicotinic acid (NA) caused complete ablation of subsequent glucose-stimulated insulin secretion (GSIS). Although the effect of NA was reversed when the fasting level of total FFA was
J H Martínez-Liarte et al.
Pigment cell research, 8(2), 83-88 (1995-04-01)
Penicillin and streptomycin, the most widely used antibiotics in mammalian cell cultures, caused a moderate stimulation in dopa oxidase and tyrosine hydroxylase activities, but a slight inactivation in the dopachrome tautomerase activity of B16/F10 melanoma cells at the routine concentration
Tinh-Hai Collet et al.
Molecular metabolism, 6(10), 1321-1329 (2017-10-17)
Pro-opiomelanocortin (POMC)-derived peptides act on neurons expressing the Melanocortin 4 receptor (MC4R) to reduce body weight. Setmelanotide is a highly potent MC4R agonist that leads to weight loss in diet-induced obese animals and in obese individuals with complete POMC deficiency.
184: Toxic effects of antibiotics routinely used in cell culture on primary cultures of dissociated mouse brain cells.
Amonn F
Pediatric Research, 10(10), 900-900 (1976)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hello, Does the Pen Strep (P0781) contain any calcium in its formulation? Thank you!
    1 answer
    1. This product is not tested for the presence of calcium. However, the solution contains Streptomycin sulfate and Penicillin G sodium in 0.9% Sodium chloride. No calcium-containing components are used in the preparation of this material.
      Helpful?
  2. What is the storage temperature and the stability of the Penicillin-Streptomycin solution?
    1 answer
    1. This product is stored at -20°C and is assigned an expiration date of approximately 3 years from the date of Quality Release. Upon thawing, the solution may be aliquoted and refrozen one time for long term storage, up to the lot specific expiration date. The thawed solution is stable for up to 1 week if stored refrigerated and up to 3 days in culture medium at 37°C