Merck
1686003
USP
Triflupromazine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine-10-propanamine monohydrochloride
Seleccione un Tamaño
200 MG
$273.000
$273.000
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 MG
$273.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H19F3N2S · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
388.88
Beilstein:
3801519
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
$273.000
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
triflupromazine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H19F3N2S.ClH/c1-22(2)10-5-11-23-14-6-3-4-7-16(14)24-17-9-8-13(12-15(17)23)18(19,20)21;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
Clave InChI
FTNWXGFYRHWUKG-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... DRD2(1813)
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Triflupromazine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as:
  • Triflupromazine Hydrochloride Injection
  • Triflupromazine Hydrochloride Tablets
  • Triflupromazine
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)