PHR1724
Haloperidol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Haloperidol, 4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorophenyl)-1-butanone, 4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-4′-fluorobutyrophenone, 4-[4-(p-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidino]-4′-fluorobutyrophenone
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to BP 407
traceable to Ph. Eur. H0100000
traceable to USP 1303002
familia API
haloperidol
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 400 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
Clave InChI
LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... HTR2A(3356)
Descripción general
Haloperidol is a major tranquilizer that is indicated for the treatment of schizophrenia, mania and neurological disorders including hyperkinesia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.