1535020
USP
Phenytoin Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
α-[(Aminocarbonyl)amino]-α-phenylbenzeneacetic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
phenytoin
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(C(c2ccccc2)(c1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N
InChI
1S/C15H14N2O3/c16-14(20)17-15(13(18)19,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,18,19)(H3,16,17,20)
Clave InChI
UESCARMREGSPTP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Fosphenytoin Sodium Injection
- Fosphenytoin Sodium
- Phenytoin Sodium
- Phenytoin Chewable Tablets
- Phenytoin Oral Suspension
- Extended Phenytoin Sodium Capsules
- Phenytoin
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)