114413
Bromothymol Blue
ACS reagent, Dye content 95 %
Sinónimos:
3′,3″-Dibromothymolsulfonphthalein
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Formulario
powder
composición
Dye content, 95%
color
pink-purple
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue(passes test)
mp
200-202 °C ((392 - 396 °F) - lit.)
200-202 °C (lit.)
λmáx.
420 nm
ε (coeficiente de extinción)
≥17000 at 419-425 nm in methanol
≥8000 at 326-332 nm in methanol
≥9000 at 279-285 nm in methanol
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)c(Br)c4C
InChI
1S/C27H28Br2O5S/c1-13(2)17-11-20(15(5)23(28)25(17)30)27(19-9-7-8-10-22(19)35(32,33)34-27)21-12-18(14(3)4)26(31)24(29)16(21)6/h7-14,30-31H,1-6H3
Clave InChI
NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- as a vital stain to trace the movement of fluids from the lymph and to define cell walls or nuclei under the microscope
- for the demonstration of fungal hyphae within plant roots
- in the assessment of the soluble acidity within single rice grains
- use in an agar gel medium for enumeration of Bacillus cereus
- as a component of several bacterial growth and detection substrates such as cystine lactose electrolyte deficient (CLED/BROLACIN); polymyxin pyruvate egg yolk mannitol bromothymol blue (PEMBA) and MacConkey agar.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)