PHR9055
Benzil
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Phenytoin Impurity B (PhEur), Dibenzoyl, Diphenylethanedione
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 128.4 °C)
familia API
phenytoin
Línea del producto
TraceCERT®
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
94-95 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clave InChI
WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Aplicación
Productos recomendados
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
356.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
180 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)