1056130
USP
Benzophenone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Diphenyl ketone, Diphenylmethanone, NSC 8077
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
presión de vapor
1 mmHg ( 108 °C)
familia API
benzophenone
fabricante / nombre comercial
USP
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Clave InChI
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
138 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)