Documentos clave
1241608
USP
Erlotinib Hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
N-(3-Ethnylphenyl)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
150 MG
$649.000
$649.000
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
150 MG
$649.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H23N3O4·HCl
Peso molecular:
429.90
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
$649.000
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
familia API
erlotinib
envase
pkg of 150 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicación
Erlotinib Hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)