Merck
1.06357
SAFC
Disulfito de sodio
(sodium metabisulfite), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, E 223
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Disulfito de sodio, Metabisulfito de sodio, pirosulfito de sodio, disulfito, pirosulfito
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Na2O5S2
Número de CAS:
Peso molecular:
190.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
E Number:
E223
EC Index Number:
231-673-0
agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Quality Level
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
3.5-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (decomposition)
density
2.36 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)5-7(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El disulfito sódico tiene propiedades reductoras y antisépticas con una amplia gama de aplicaciones en la industria farmacéutica, cosmética y alimentaria. Se utiliza comúnmente como conservante y antioxidante, en especial para aplicaciones líquidas y semisólidas. En la industria alimentaria puede contribuir a conservar los productos alimentarios y mantener su aspecto fresco.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
supp_hazards
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c