1086301
USP
Calcitriol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1α,25-Dihydroxycholecalciferol monohydrate, (1α,3β,5Z,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-1,3,25-triol monohydrate, 1α,25-Dihydroxyvitamin D3 monohydrate
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
calcitriol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]1C[C@@H](C(=C)\C(=C/C=C2/[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(O)(C)C)C)(CCC/2)C)\C1)O.O
InChI
1S/C27H44O3.H2O/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2;/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3;1H2/b20-10+,21-11-;/t18-,22-,23-,24+,25+,27-;/m1./s1
Clave InChI
VMBWEMQRTFKRSU-RFHBVEJWSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)