Merck
1131009
USP
Colecalciferol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(+)-Vitamina D3, 7-deshidrocolesterol activado, Activado, 7-deshidrocolesterol, Calciol
Seleccione un Tamaño
5 X 30 MG
$419.000
$419.000
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 X 30 MG
$419.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H44O
Número de CAS:
Peso molecular:
384.64
Beilstein:
2339331
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
$419.000
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
cholecalciferol
fabricante / nombre comercial
USP
mp
83-86 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
Clave InChI
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Información sobre el gen
human ... VDR(7421)
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Cholecalciferol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cholecalciferol Solution
  • Cholecalciferol Capsules
  • Cholecalciferol Tablets
  • Cholecalciferol Chewable Gels
  • Calcium with Vitamin D Tablets
  • Oil-Soluble Vitamins Preparation
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La Vitamina D actúa a través de un receptor que forma parte de la superfamilia del factor de transcripción dependiente del ligando. Modula la proliferación y diferenciación de las células normales y cancerosas. Tiene efectos contrarios a la proliferación y desarrollo de metástasis en células de cáncer de mama, colon y próstata. Receptores activados de vitamina D en el intestino y los huesos mantienen la absorción de calcio y la homeostasis.
La vitamina D actúa a través de un receptor que modula la proliferación y la diferenciación tanto de las células sanas como de las cancerosas.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cholecalciferol Solution
United States Pharmacopeia, 987-987 (2013)
Cholecalciferol
United States Pharmacopeia, 44(6), 985-985 (2020)
Cholecalciferol Tablets
United States Pharmacopeia, 43(2), 988-988 (2018)
Robert Scragg et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 64(4), 725-730 (2014-07-02)
Previous randomized controlled trials of vitamin D supplementation and blood pressure (BP) mainly have given vitamin D for short periods (<6 months) or at low doses (400 IU per day). This study aims to determine whether long-term high-dose vitamin D
Robin M Daly et al.
The American journal of clinical nutrition, 99(4), 899-910 (2014-01-31)
Physical inactivity, inadequate dietary protein, and low-grade systemic inflammation contribute to age-related muscle loss, impaired function, and disability. We assessed the effects of progressive resistance training (PRT) combined with a protein-enriched diet facilitated through lean red meat on lean tissue