Documentos clave
SU860143
Supelco
Tapón de rosca (abierto arriba), rosca de 9 mm, con revestimiento
PTFE/silicone (with slit)
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiales
PTFE/silicone (with slit)
blue polypropylene (6.0 mm hole)
dureza
55 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 1000 ea
D.E. × Al × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
membrana de goma diám. × grosor
9 mm × 1.0 mm
Adaptador
thread for 9 mm
Descripción general
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)