29051-U
Tapón de rosca (abierto arriba), rosca de 9 mm, con revestimiento
blue polypropylene cap, PTFE/silicone septum (with slit), pkg of 100 ea
Sinónimos:
9mm Open Top Screw Cap with Liner
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE/silicone septum (with slit)
blue polypropylene cap
Características
closure type blue polypropylene hole cap
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Adaptador
thread for 9 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)