29320-U
Certified polypropylene bonded caps with septa, pkg of 100
9 mm cap, PTFE/silicone septum (with slit), dark blue polypropylene cap
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE/silicone septum (with slit)
dark blue polypropylene cap
Características
closure type blue polypropylene hole cap (bonded septa)
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
membrana de goma grosor
1.5 mm
Adaptador
thread for 9 mm
Descripción general
pieza de repuesto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)