854161
Tapón de rosca corta, rosca de 9 mm, con camisa
blue polypropylene cap, PTFE/red rubber septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Productos recomendados
Materiales
PTFE/red rubber septum
blue polypropylene cap
dureza
60 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 100 ea
apertura tamaño
6 mm
membrana de goma diám. × grosor
9 mm × 1.0 mm
Adaptador
thread for 9 mm
Descripción general
El tapón de rosca corta, de 9 mm, con revestimiento, es adecuado para su uso con viales de automuestreador de rosca corta (11,6 X 32 mm) (rosca de 9 mm). Las membranas de PTFE/goma son compatibles con la mayoría de disolventes orgánicos hasta que se perforan y no se recomiendan para sustancias aromáticas, disulfuros de carbono, disolventes clorados e hidrocarburos. El tapón de polipropileno azul puede soportar temperaturas de hasta 135 °C.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)