Documentos clave
SU860106
Supelco
Sellos de engarce con tapones de goma Viton®
silver seal, magnetic (with 8mm center hole), diam. × thickness 20 mm × 1.0 mm, black Viton® septum, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
black Viton® septum
silver seal (magnetic with 8 mm center hole)
Características
closure type crimp seal
closure type crimp top vial
dureza
70 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 100 ea
diám. × grosor
20 mm × 1.0 mm
Adaptador
closure for crimp top vial
compatibilidad
for use with SPME
Información legal
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)