22316-U
Hand crimper, adjustable
Hand crimper, adjustable, for use with 20 mm crimp seals, pkg of 1 ea
Sinónimos:
Adjustable Vial Crimper
About This Item
Productos recomendados
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for use with 20 mm crimp seals
Categorías relacionadas
General description
This product is very useful in SPME applications recommending the use of a thinner septa (1.0-1.5mm thickness).
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.