SU860049
Headspace Vials, Rounded Bottom
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, for use with PerkinElmer, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear glass vial
round bottom
descripción
beveled finish
Características
closure type crimp top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
23 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
volumen
20 mL
Adaptador
thread for 20 mm
compatibilidad
for use with PerkinElmer
Categorías relacionadas
Descripción general
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)