Merck
PHL89255
Parthenolide
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
20 MG
$275.000
$275.000
Fecha estimada de envío03 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 MG
$275.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20O3
Número de CAS:
Peso molecular:
248.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
$275.000
Fecha estimada de envío03 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
115-116 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C/C(CC[C@]12[H])=C/CC[C@]3(C)[C@H](O3)[C@]1(OC(C2=C)=O)[H]
InChI
1S/C15H20O3/c1-9-5-4-8-15(3)13(18-15)12-11(7-6-9)10(2)14(16)17-12/h5,11-13H,2,4,6-8H2,1,3H3/b9-5-/t11-,12-,13+,15+/m0/s1
Clave InChI
KTEXNACQROZXEV-ZRPLFPEYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Anti-inflammatory agent that inhibits NF-κB activation.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)