SHCLNG
shRNA MISSION®
Bacterial Stock
About This Item
Productos recomendados
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Aplicación
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
MISSION shRNA reduce the expression of specific target genes by targeting the specific mRNA therefore reducing the corresponding protein expression.
RNAi Consortium (TRC): Collaborative effort among academic labs and biotech/pharma institutes advancing RNA interference research.
Contenido relacionado
Find shRNAs for Individual Genes. Over 150,000 pre-cloned shRNA constructs targeting more than 15,000 human and 15,000 mouse genes.