Documentos clave
SU860083
Supelco
Vials, screw top, 1.5 mL, large opening
O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
amber glass vial (standard opening)
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
volumen
1.5 mL
Adaptador
thread for 8-425
Descripción general
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)