Documentos clave
58255
Column Frits
diam. 1/2 in., porosity 2 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiales
stainless steel frit
descripción
for Conventional Column Hardware (compression style)
envase
pkg of 10 ea
Diámetro
1/2 in.
grosor
.043 in.
tamaño de poro
2 μm porosity
compatibilidad
for use with compression style column hardware
Descripción general
Seleccione fritas con poros de 0.5 μm para rellenos con partículas de 3 μm y fritas con poros de 2 μm para partículas más grandes.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)